Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™
Código de producto. 15591054
Cambiar vista
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
Cantidad:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Pureza Cantidad Tamaño de la unidad
15591054 HPLC 40 nmol 40 nanomoles
15551054 Estándar 5 nmol 5 nanomoles
15511471 Estándar 5 nmol cada uno
15561054 Estándar 20 nmol 20 nanomoles
15521471 Estándar 20 nmol cada uno
15571054 Estándar 40 nmol 40 nanomoles
15531471 Estándar 40 nmol cada uno
15581054 HPLC 20 nmol 20 nanomoles
15541471 HPLC 20 nmol cada uno
15551471 HPLC 40 nmol cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15591054 Proveedor Ambion™ N.º de proveedor 4399674
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celu
  • Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
  • Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas.
Descripción GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado
RNAi Type ARNip
Línea de productos Silencer
Tipo de producto ARNip con diseño personalizado
Pureza HPLC
Cantidad 40 nmol
Condiciones de envío Ambiente
Temperatura (métrico) Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior