Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™
Descripción
- Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
- Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas. |
| Descripción | GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado |
| Para utilizar con (aplicación) | Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células |
| Línea de productos | Silencer |
| Tipo de producto | ARNip con diseño personalizado |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 20 nmol |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Temperatura (métrico) | Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior |