Learn More
Ambion™ ARNip de diseño personalizado Silencer™
Código de producto. 15521471
Click to view available options
Pureza:
Estándar
HPLC
Cantidad:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
20 nanomoles
40 nanomoles
5 nanomoles
cada uno
Código de producto. 15521471
Marca: Ambion™ 4399671
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Los ARNip personalizados Silencer™ (dúplex de 21 bp sin modificar) son herramientas de ARN de interferencia (ARNi) rentables ideales para reducir la expresión génica con el fin de estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos celulares.
  • Herramientas de interferencia de ARN (ARNi) rentables, ideales para derribar la expresión génica con el fin de estudiar la función de la proteína en una amplia gama de tipos celulares.
  • Utilice el generador de ARNip personalizado GeneAssist™ para diseñar y pedir un ARNip personalizado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas.
Descripción GeneAssist: ARNip Silencer™ con diseño personalizado
Para utilizar con (aplicación) Atenuar la expresión génica para estudiar la función de las proteínas en una amplia gama de tipos de células
Línea de productos Silencer™
Tipo de producto ARNip con diseño personalizado
Pureza Estándar
Cantidad 20 nmol
Condiciones de envío Ambiente
Temperatura (métrico) Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior