Learn More
Sildenafil citrate, MedChemExpress
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

76.95€ - 368.55€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sildenafil citrate |
---|---|
CAS | 171599-83-0 |
Color | Blanco |
Notas de grado de pureza | Research |
Fórmula molecular | C28H38N6O11S |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16481156
![]() |
Medchem Express
HY-15025A |
200 mg |
183.60€
200 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16436626
![]() |
Medchem Express
HY-15025A |
100 mg |
108.00€
100 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16432417
![]() |
Medchem Express
HY-15025A |
50 mg |
76.95€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16421756
![]() |
Medchem Express
HY-15025A |
500 mg |
368.55€
500 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.Especificaciones
Sildenafil citrate | |
Blanco | |
C28H38N6O11S | |
DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic) | |
666.7 | |
99.49% | |
Solid |
171599-83-0 | |
Research | |
UK-92480 citrate | |
O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O | |
666.7 | |
Research | |
COVID-19-immunoregulation |
Seguridad y manipulación
H315∣H319∣H335
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.