Learn More
Sildenafil citrate, MedChemExpress
Código de producto. 16436626
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
16436626 100 mg 100 miligramos
16481156 200 mg 200 miligramos
16432417 50 mg 50 miligramos
16421756 500 mg 500 miligramos
4 options
Código de producto. 16436626
Marca: Medchem Express HY15025A
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H38N6O11S
Cantidad 100 mg
Sinónimo UK-92480 citrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 666.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.7
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation