missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sildenafil citrate, MedChemExpress

Código de producto. 16421756
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16421756 500 mg 500 miligramos
16481156 200 mg 200 miligramos
16436626 100 mg 100 miligramos
16432417 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16421756

Marca: Medchem Express HY15025A

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H38N6O11S
Cantidad 500 mg
Sinónimo UK-92480 citrate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 666.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 666.7
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.