Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica hueca con gradillas inferiores
La bandeja fotográfica hueca Buerkle™ con gradillas inferiores evita que el papel se pegue a la base de la bandeja y permite que el líquido se vierta fácilmente desde los bordes de la bandeja.
12.60€ - 133.00€
Especificaciones
Descripción | Bandeja fotográfica |
---|---|
Material | PVC |
Tipo | Bandeja fotográfica |
Incluye | Gradillas en la parte inferior |
Forma | Rectangulares |
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10222011
|
Buerkle™
4202-1013 |
180 x 230 x 40 mm | Blanco | N/A | ||||||
10090491
|
Buerkle™
4202-2013 |
180 x 230 x 40 mm | Rojo | N/A | ||||||
10232011
|
Buerkle™
4202-1018 |
240 x 320 x 50 mm | Blanco | N/A | ||||||
10108281
|
Buerkle™
4202-2018 |
240 x 320 x 50 mm | Rojo | N/A | ||||||
10075220
|
Buerkle™
4202-3018 |
240 x 320 x 50 mm | Negro | N/A | ||||||
10405441
|
Buerkle™
4202-1024 |
320 x 370 x 50 mm | Blanco | N/A | ||||||
10720832
|
Buerkle™
4202-2024 |
320 x 370 x 50 mm | Rojo | N/A | ||||||
10648311
|
Buerkle™
4202-3024 |
320 x 370 x 50 mm | Negro | N/A | ||||||
10116120
|
Buerkle™
4202-1030 |
370 x 470 x 60 mm | Blanco | N/A | ||||||
10340341
|
Buerkle™
4202-1040 |
480 x 580 x 60 mm | Blanco | N/A | ||||||
10209120
|
Buerkle™
4202-1050 |
590 x 680 x 70 mm | Blanco | N/A | ||||||
Descripción
- Fabricado con PVC
- Muy adecuado como bandeja de revelado de películas
- Las gradillas elevadas impiden que el papel fotográfico se pegue a la base de la bandeja
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- Lados gruesos
- A prueba de rotura.
- Resistente a ácidos y álcalis
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a la temperatura máx. de –30°C a +60°C
Especificaciones
Bandeja fotográfica | |
Bandeja fotográfica | |
Rectangulares |
PVC | |
Gradillas en la parte inferior |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Buerkle™ Bandeja fotográfica hueca con gradillas inferiores