Descripción
- Fabricado con PVC
- Muy adecuado como bandeja de revelado de películas
- Las gradillas elevadas impiden que el papel fotográfico se pegue a la base de la bandeja
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- Lados gruesos
- A prueba de rotura.
- Resistente a ácidos y álcalis
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a la temperatura máx. de –30 °C a +60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 240 x 320 x 50 mm |
| Descripción | Bandeja fotográfica |
| Color | Rojo |
| Altura (métrico) | 50 mm |
| Longitud (métrico) | 190 mm (base interior), 240 mm (borde exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 260 mm (base interior), 320 mm (base exterior) |
| Incluye | Gradillas en la parte inferior |
| Altura (imperial) | 1,96 in |
| Mostrar más |