Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica hueca con gradillas inferiores
Código de producto. 10232011 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Color unitSize
10232011 240 x 320 x 50 mm Blanco cada uno
10222011 180 x 230 x 40 mm Blanco cada uno
10090491 180 x 230 x 40 mm Rojo cada uno
10108281 240 x 320 x 50 mm Rojo cada uno
10075220 240 x 320 x 50 mm Negro cada uno
10405441 320 x 370 x 50 mm Blanco cada uno
10720832 320 x 370 x 50 mm Rojo cada uno
10648311 320 x 370 x 50 mm Negro cada uno
10116120 370 x 470 x 60 mm Blanco cada uno
10340341 480 x 580 x 60 mm Blanco cada uno
10209120 590 x 680 x 70 mm Blanco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 10232011 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 42021018
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La bandeja fotográfica hueca Buerkle™ con gradillas inferiores evita que el papel se pegue a la base de la bandeja y permite que el líquido se vierta fácilmente desde los bordes de la bandeja.
  • Fabricado con PVC
  • Muy adecuado como bandeja de revelado de películas
  • Las gradillas elevadas impiden que el papel fotográfico se pegue a la base de la bandeja
  • El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
  • Lados gruesos
  • A prueba de rotura.
  • Resistente a ácidos y álcalis
  • No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
  • Resistente a la temperatura máx. de –30 °C a +60 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 240 x 320 x 50 mm
Descripción Bandeja fotográfica
Color Blanco
Altura (métrico) 50 mm
Longitud (métrico) 190 mm (base interior), 240 mm (borde exterior)
Material PVC
Tipo Bandeja fotográfica
Anchura (métrico) 260 mm (base interior), 320 mm (base exterior)
Incluye Gradillas en la parte inferior
Altura (imperial) 1,96 in
Forma Rectangulares