Learn More
Buerkle™ Bandeja fotográfica hueca con gradillas inferiores
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
180 x 230 x 40 mm
240 x 320 x 50 mm
320 x 370 x 50 mm
370 x 470 x 60 mm
480 x 580 x 60 mm
590 x 680 x 70 mm
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Beschreibung
- Fabricado con PVC
- Muy adecuado como bandeja de revelado de películas
- Las gradillas elevadas impiden que el papel fotográfico se pegue a la base de la bandeja
- El líquido se puede verter fácilmente desde los bordes de la bandeja
- Lados gruesos
- A prueba de rotura.
- Resistente a ácidos y álcalis
- No es adecuada para armarios o lavavajillas con control de temperatura
- Resistente a la temperatura máx. de –30 °C a +60 °C
Spezifikation
Spezifikation
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 480 x 580 x 60 mm |
| Descripción | Bandeja fotográfica |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 60 mm |
| Longitud (métrico) | 420 mm (base interior), 480 mm (borde exterior) |
| Material | PVC |
| Tipo | Bandeja fotográfica |
| Anchura (métrico) | 510 mm (base interior), 580 mm (borde exterior) |
| Incluye | Gradillas en la parte inferior |
| Forma | Rectangulares |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur