Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa
Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento especialmente rápido, incluso cuando las cámaras están cargadas completamente.
3113.00€ - 8955.00€
Especificaciones
Tipo de controlador | Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real |
---|---|
Tecnología de convección | Tecnología APT.line™ |
Convection Type | Forzado |
Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 300 °C |
Pantalla | LED |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15622086
![]() |
BINDER™
9010-0153 |
53 l | 665 x 680 x 620 mm | |||||||
15602106
![]() |
BINDER™
9010-0255 |
115 l | 835 x 755 x 705 mm | |||||||
15612106
![]() |
BINDER™
9010-0263 |
240 l | 1095 x 845 x 850 mm | |||||||
15632106
![]() |
BINDER™
9010-0265 |
400 l | 1290 x 875 x 1045 mm | |||||||
15652106
![]() |
BINDER™
9010-0267 |
720 l | 1280 x 1065 x 1560 mm | |||||||
Descripción
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad del ventilador ajustable
- Rejilla de aire regulable
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real
- 2 rejillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real | |
Forzado | |
LED |
Tecnología APT.line™ | |
Ambiente +5 °C a 300 °C | |
50/60 Hz |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa