Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa
Código de producto. 15622086 Tienda BINDER Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
53 l
115 l
240 l
400 l
720 l
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
665 x 680 x 620 mm
835 x 755 x 705 mm
1095 x 845 x 850 mm
1290 x 875 x 1045 mm
1280 x 1065 x 1560 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
15622086 53 l 665 x 680 x 620 mm cada uno
15602106 115 l 835 x 755 x 705 mm cada uno
15612106 240 l 1095 x 845 x 850 mm cada uno
15632106 400 l 1290 x 875 x 1045 mm cada uno
15652106 720 l 1280 x 1065 x 1560 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15622086 Proveedor BINDER™ N.º de proveedor 90100153
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento especialmente rápido, incluso cuando las cámaras están cargadas completamente.
  • Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Rejilla de aire regulable
  • Controlador con programación de períodos y en tiempo real
  • 2 rejillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Capacidad del estante (métrico) 15 kg
Tipo de controlador Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
Descripción FP053-230V, estándar, serie FP - cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programación, 53 L, 230 V 1∼ 50/60 Hz
Capacidad (métrico) 53 l
Convection Type Forced, APT.Line Technology
N.º de estantes 2 estándar/5 máx.
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 300 °C
Tipo Cámara de secado y calentamiento
Pantalla LED
Modelo FP053-230V
Dimensiones interiores (F x An x Al) 400 x 340 x 400 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 665 x 680 x 620 mm
Peso (métrico) 44 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 1 fase, 50/60 Hz, 1,2 kw, 10 A
Tensión 230 V
Vataje 1,2 kW
Amperaje 10 A
Frecuencia 50/60 Hz