Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa
Tienda BINDER ProductosDescripción
- Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
- Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
- Velocidad del ventilador ajustable
- Rejilla de aire regulable
- Controlador con programación de períodos y en tiempo real
- 2 rejillas cromadas
- Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
- Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (imperial) | 25,4 pies cúb. |
| Capacidad del estante (métrico) | 45 kg |
| Tipo de controlador | Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real |
| Descripción | FP720-400V, estándar, serie FP - cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programación, 720 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz |
| Capacidad (métrico) | 720 l |
| Convection Type | Forced, APT.Line Technology |
| N.º de estantes | 2 estándar/16 máx. |
| Intervalo de temperatura (métrico) | Ambiente +5 °C a 300 °C |
| Pantalla | LED |
| Modelo | FP720-400V |
| Mostrar más |