Learn More
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa
GREENER_CHOICE
Las cámaras de prueba de materiales de la serie FP de BINDER garantizan tiempos de secado cortos y un calentamiento especialmente rápido, incluso cuando las cámaras están cargadas completamente.
Marca:  BINDER™ 9010-0265
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15632106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Rango de temperatura: desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 300 °C
  • Tecnología de cámara de precalentamiento APT.line™
  • Velocidad del ventilador ajustable
  • Rejilla de aire regulable
  • Controlador con programación de períodos y en tiempo real
  • 2 rejillas cromadas
  • Dispositivo de seguridad de temperatura con ajuste independiente de clase 2 (DIN 12880) y alarma óptica
  • Interfaz de ordenador: RS 422
Especificaciones
Especificaciones
35 kg
FP400-400V, estándar, serie FP - cámaras de calor y de secado con convección forzada y funciones de programación, 400 L, 400 V 3∼ 50/60 Hz
Tecnología APT.line™
2 estándar/10 máx.
Cámara de secado y calentamiento
FP400-400V
1290 x 875 x 1045 mm
400 V, 3 fase 50/60 Hz, 3,4 kW, 3 × 16 A
3,4 kW
50/60 Hz
Controlador con programación de segmento de tiempo y en tiempo real
400 l
Forzado
Ambiente +5 °C a 300 °C
LED
1000 x 510 x 800 mm
145 kg
400 V
16 A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
BINDER™ Serie FP Classic.Line - Cámaras de calor y de secado, con convección forzada y funciones de programa > Modelo: FP400UL-400 V