Learn More
3M™ Secure Click™ Media máscara reutilizable con diafragma de comunicación.
La media máscara facial reutilizable Secure Click™ está diseñada con características inteligentes e intuitivas, además de ser sencilla, cómoda y fiable. Está disponible en tres tamaños, pequeña, mediana y grande, y todas incluyen un diafragma de comunicación opcional.
60.60€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | AS/NZS 1716:2012 |
---|---|
Tipo de conexión | Secure Click™ |
Color | Gris oscuro |
Material | Silicona, Nylon |
Tipo de producto | Respirador de media mascarilla facial |
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16486370
|
3M™
7100172006 |
Pequeño | Speaking Diaphragm |
60.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16446370
|
3M™
7100171980 |
M | Speaking Diaphragm |
60.60€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16476370
|
3M™
7100172005 |
L | Speaking Diaphragm |
60.60€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Mayor facilidad de respiración y comodidad proporcionadas por el primer sistema de cuádruple filtro de gases y vapores del mundo
- Mecanismo de comprobación de sellado de un botón que ayuda a aumentar la confianza de que la media máscara está correctamente sellada en la cara
- El diafragma de comunicación opcional está diseñado para facilitarle la comunicación durante el trabajo
- Confianza de que los filtros o los cartuchos están instalados correctamente que brinda la nueva conexión Secure Click™
- El diseño de la media máscara con pieza facial de perfil bajo ofrece un campo de visión amplio y compatibilidad con pantallas de soldadura o rectificado
Especificaciones
AS/NZS 1716:2012 | |
Gris oscuro | |
Respirador de media mascarilla facial | |
10/Cajas de cartón |
Secure Click™ | |
Silicona, Nylon | |
Speaking Diaphragm |