Description
- Mayor transpirabilidad y comodidad proporcionada por el primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo.
- El botón de verificación del sellado ayuda a reforzar la confianza de que el respirador está correctamente sellado a la cara.
- El diafragma parlante está diseñado para facilitar la comunicación mientras trabajas.
- La confianza de que los filtros y cartuchos están instalados correctamente la proporcionan todos los nuevos Secure Click™ conexión.
- El diseño de media máscara de perfil bajo ofrece un amplio campo de visión y compatibilidad con ciertos protectores de soldadura y esmerilado.
- Diseño sobremoldeado para un fácil montaje/desmontaje.
- Material de silicona avanzado para mayor comodidad y mayor durabilidad.
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | AS/NZS 1716:2012 |
| Tipo de conexión | Secure Click™ |
| Color | Gris oscuro |
| Material | Silicona, Nylon |
| Tipo de producto | Respirador de media mascarilla facial |
| Tamaño | L |
| Incluye | Diafragma para hablar |
| Modelo | HF-803 SD |
| Cantidad | 10/Cajas de cartón |