Learn More
3M™ Seguro Click™ Respirador reutilizable de media máscara
Código de producto. 16446370 Tienda 3M Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
Incluye:
Diafragma para hablar
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Incluye Tamaño de la unidad
16446370 M Diafragma para hablar cada uno
16486370 Pequeño Diafragma para hablar cada uno
16476370 L Diafragma para hablar cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446370 Proveedor 3M™ N.º de proveedor 7100171980
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    64.80€
    47.91€ / paquete de 1
    Ahorro 16.89€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado con funciones inteligentes e intuitivas, Secure Click™ El respirador reutilizable de media máscara es simple, cómodo y confiable. Disponibles en tres tamaños: Pequeños, medianos y grandes, todos estos respiradores vienen con un diafragma de habla opcional.
  • Mayor transpirabilidad y comodidad proporcionada por el primer sistema de cartucho de flujo cuádruple del mundo.
  • El botón de verificación del sellado ayuda a reforzar la confianza de que el respirador está correctamente sellado a la cara.
  • El diafragma parlante está diseñado para facilitar la comunicación mientras trabajas.
  • La confianza de que los filtros y cartuchos están instalados correctamente la proporcionan todos los nuevos Secure Click™ conexión.
  • El diseño de media máscara de perfil bajo ofrece un amplio campo de visión y compatibilidad con ciertos protectores de soldadura y esmerilado.
  • Diseño sobremoldeado para un fácil montaje/desmontaje.
  • Material de silicona avanzado para mayor comodidad y mayor durabilidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AS/NZS 1716:2012
Tipo de conexión Secure Click™
Color Gris oscuro
Material Silicona, Nylon
Tipo de producto Respirador de media mascarilla facial
Tamaño M
Incluye Diafragma para hablar
Modelo HF-802 SD
Cantidad 10/Cajas de cartón