Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivacell 70 PES
Combina la facilidad de los dispositivos de centrifugación con el control proporcionado por la filtración de presión. Los concentradores centrífugos de PES Sartorius Vivacell 70 son unidades de ultrafiltración desechables con la máxima flexibilidad en procesos para concentración de muestras de entre 10 y 70 ml. Hay disponibles opciones para una amplia variedad de MWCO.
88.41€ - 352.61€
Especificaciones
Desechables | Sí |
---|---|
Material (membrana) | PES |
Material de la carcasa | Policarbonato |
Fuerza máx. | 75 psi |
Volumen (métrico) | De 10 a 70 ml |
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | MWCO | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10283521
|
Sartorius
VS6001 |
10 kDa | 2/paquete | N/A | ||||||
10759571
|
Sartorius
VS6002 |
10 kDa | 10/paquete | N/A | ||||||
10410093
|
Sartorius
VS6011 |
5 kDa | 2/paquete | N/A | ||||||
10079470
|
Sartorius
VS6012 |
5 kDa | 10/paquete | N/A | ||||||
10273761
|
Sartorius
VS6021 |
30 kDa | 2/paquete | N/A | ||||||
10739191
|
Sartorius
VS6022 |
30 kDa | 10/paquete | N/A | ||||||
10100711
|
Sartorius
VS6031 |
50 kDa | 2/paquete | N/A | ||||||
10769571
|
Sartorius
VS6041 |
100 kDa | 2/paquete | N/A | ||||||
10602622
|
Sartorius
VS6032 |
50 kDa | 10/paquete | N/A | ||||||
10479702
|
Sartorius
VS6042 |
100 kDa | 10/paquete | N/A | ||||||
10469512
|
Sartorius
VS6072 |
0,2 μm | 10/paquete | N/A | ||||||
10120711
|
Sartorius
VS6071 |
0,2 μm | 2/paquete | N/A | ||||||
Descripción
Diseñado para concentraciones ultrarrápidas- Cuenta con un diseño de membrana vertical que minimiza la suciedad
- El punto muerto incorporado de 150 μl evitará que la concentración se seque
- Membrana de PES de flujo alto
- Recuperación de retención elevada de > 90 %
- Unidad de ultrafiltración de montaje fácil y desechable
- No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
- Se puede adaptar al equipo disponible o a determinadas preferencias de usuario
- Compatibilidad de rotor universal
- Para mayor comodidad, las unidades simplemente se centrifugan en una centrífuga de gran capacidad (los portadores aceptan frascos de 250 ml)
- Para una concentración más rápida, el dispositivo se puede presurizar con aire o gas inerte antes de la centrifugación
- Para controlar mejor el proceso, la presión del gas se puede combinar con una agitación orbital delicada
- Para una mayor simplicidad, el dispositivo está presurizado y se puede dejar sobre una mesa o en un refrigerador
Especificaciones
Sí | |
Policarbonato | |
De 10 a 70 ml |
PES | |
75 psi |