Descripción
Diseñado para concentraciones ultrarrápidas
- Cuenta con un diseño de membrana vertical que minimiza la suciedad
- El punto muerto incorporado de 150 μl evitará que la concentración se seque
- Membrana de PES de flujo alto
- Recuperación de retención elevada de > 90 %
- Unidad de ultrafiltración de montaje fácil y desechable
- No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
- Se puede adaptar al equipo disponible o a determinadas preferencias de usuario
- Compatibilidad de rotor universal
- Para mayor comodidad, las unidades simplemente se centrifugan en una centrífuga de gran capacidad (los portadores aceptan frascos de 250 ml)
- Para una concentración más rápida, el dispositivo se puede presurizar con aire o gas inerte antes de la centrifugación
- Para controlar mejor el proceso, la presión del gas se puede combinar con una agitación orbital delicada
- Para una mayor simplicidad, el dispositivo está presurizado y se puede dejar sobre una mesa o en un refrigerador
Especificaciones
Especificaciones
| Desechables | Sí |
| Material (membrana) | PES |
| MWCO | 30 kDa |
| Material de la carcasa | Policarbonato |
| Fuerza máx. | 75 psi |
| Cantidad | 2/paquete |
| Volumen (métrico) | De 10 a 70 ml |