Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivacell 70 PES
Combina la facilidad de los dispositivos de centrifugación con el control proporcionado por la filtración de presión. Los concentradores centrífugos de PES Sartorius Vivacell 70 son unidades de ultrafiltración desechables con la máxima flexibilidad en procesos para concentración de muestras de entre 10 y 70 ml. Hay disponibles opciones para una amplia variedad de MWCO.
Marca:  Sartorius VS6011
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410093
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Diseñado para concentraciones ultrarrápidas
  • Cuenta con un diseño de membrana vertical que minimiza la suciedad
  • El punto muerto incorporado de 150 μl evitará que la concentración se seque
  • Membrana de PES de flujo alto
  • Recuperación de retención elevada de > 90 %
Fácil de manejar
  • Unidad de ultrafiltración de montaje fácil y desechable
  • No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
  • Se puede adaptar al equipo disponible o a determinadas preferencias de usuario
  • Compatibilidad de rotor universal
Total flexibilidad del proceso: filtración centrífuga o con presión
  • Para mayor comodidad, las unidades simplemente se centrifugan en una centrífuga de gran capacidad (los portadores aceptan frascos de 250 ml)
  • Para una concentración más rápida, el dispositivo se puede presurizar con aire o gas inerte antes de la centrifugación
  • Para controlar mejor el proceso, la presión del gas se puede combinar con una agitación orbital delicada
  • Para una mayor simplicidad, el dispositivo está presurizado y se puede dejar sobre una mesa o en un refrigerador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
5 kDa
75 psi
De 10 a 70 ml
PES
Policarbonato
2/paquete
Certificados
Ver productos accesorios
Promociones
Promociones
Título del producto
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivacell 70 PES > Vivacell 70; 5,000 MWCO; 2/Pk.