Learn More
Sartorius Concentradores de centrífuga Vivacell 70 PES
Código de producto. 10283521 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
MWCO:
0,2 μm
100 kDa
10 kDa
30 kDa
50 kDa
5 kDa
Cantidad:
10/paquete
2/paquete
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. MWCO Cantidad unitSize
10283521 10 kDa 2/paquete paquete de 2
10759571 10 kDa 10/paquete paquete de 10
10410093 5 kDa 2/paquete paquete de 2
10079470 5 kDa 10/paquete 10 PCS
10273761 30 kDa 2/paquete paquete de 2
10739191 30 kDa 10/paquete paquete de 10
10100711 50 kDa 2/paquete paquete de 2
10769571 100 kDa 2/paquete paquete de 2
10602622 50 kDa 10/paquete paquete de 10
10479702 100 kDa 10/paquete paquete de 10
10469512 0,2 μm 10/paquete paquete de 10
10120711 0,2 μm 2/paquete paquete de 2
12 options
Código de producto. 10283521
Marca: Sartorius VS6001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combina la facilidad de los dispositivos de centrifugación con el control proporcionado por la filtración de presión. Los concentradores centrífugos de PES Sartorius Vivacell 70 son unidades de ultrafiltración desechables con la máxima flexibilidad en procesos para concentración de muestras de entre 10 y 70 ml. Hay disponibles opciones para una amplia variedad de MWCO.
Diseñado para concentraciones ultrarrápidas
  • Cuenta con un diseño de membrana vertical que minimiza la suciedad
  • El punto muerto incorporado de 150 μl evitará que la concentración se seque
  • Membrana de PES de flujo alto
  • Recuperación de retención elevada de > 90 %
Fácil de manejar
  • Unidad de ultrafiltración de montaje fácil y desechable
  • No requiere conexiones de tubos ni mecanismos de agitación
  • Se puede adaptar al equipo disponible o a determinadas preferencias de usuario
  • Compatibilidad de rotor universal
Total flexibilidad del proceso: filtración centrífuga o con presión
  • Para mayor comodidad, las unidades simplemente se centrifugan en una centrífuga de gran capacidad (los portadores aceptan frascos de 250 ml)
  • Para una concentración más rápida, el dispositivo se puede presurizar con aire o gas inerte antes de la centrifugación
  • Para controlar mejor el proceso, la presión del gas se puede combinar con una agitación orbital delicada
  • Para una mayor simplicidad, el dispositivo está presurizado y se puede dejar sobre una mesa o en un refrigerador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Desechables
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Material de la carcasa Policarbonato
Fuerza máx. 75 psi
Cantidad 2/paquete
Volumen (métrico) De 10 a 70 ml