Learn More
Sartorius Unidades de filtración al vacío Sartolab™ RF/BT
Filtre soluciones acuosas de forma rápida y sencilla. Las unidades de filtración al vacío Sartorius Sartolab™ RF/BT son unidades de filtro desechables y fáciles de usar. Contienen una membrana de PES de alta calidad y combinan unos caudales y rendimiento máximos con niveles extremadamente bajos de unión de proteínas y extraíbles. Disponibles en una gama de volúmenes.
119.00€ - 342.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 |
---|---|
Conectores | Boquilla de manguera de conexión |
Desechables | Sí |
Para utilizar con (equipo) | cuello de botella de 1.77 pulg |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Tipo | Área de filtración | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Área de filtración | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11771005
|
Sartorius
180C1----------E |
Filtro de RF Sartolab | 18 cm2 | 150 mL | N/A | ||||||
11781005
|
Sartorius
180C2----------E |
Filtro de RF Sartolab | 39 cm2 | 500 mL | N/A | ||||||
11711015
|
Sartorius
180C6----------E |
Sartolab BT | 62 cm2 | 1000 mL | N/A | ||||||
11755815
|
Sartorius
180C4----------K |
Sartolab BT | 18 cm2 | 150 mL | N/A | ||||||
11721015
|
Sartorius
180C7----------E |
Filtro de RF Sartolab | 24 cm2 | 250 mL | N/A | ||||||
11701015
|
Sartorius
180C5----------E |
Sartolab BT | 39 cm2 | 500 mL | N/A | ||||||
11791005
|
Sartorius
180C3----------E |
Filtro de RF Sartolab | 62 cm2 | 1000 mL | N/A | ||||||
Descripción
Unidades de filtración de calidad, fiables y estériles- Las unidades de matraz receptor (RF) y parte superior de frasco (BT) contienen una membrana de PES Sartorius de alta calidad
- Combinan los caudales y rendimientos más elevados con un nivel extremadamente bajo de unión de proteínas y extraíbles
- Ideales para la filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otros productos biológicos acuosos
- Las unidades de vacío RF y BT están disponibles como unidades de 150 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml
- Las unidades de 500 ml y 1000 ml se suministran de serie con membrana de 90 mm
- Velocidad y rendimiento de filtración mejorados para ofrecer una filtración rentable
Especificaciones
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 | |
Sí | |
Poliestireno | |
0,22 μm | |
Filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas |
Boquilla de manguera de conexión | |
cuello de botella de 1.77 pulg | |
PES | |
Estéril |