Description
Unidades de filtración de calidad, fiables y estériles
- Las unidades de matraz receptor (RF) y parte superior de frasco (BT) contienen una membrana de PES Sartorius de alta calidad
- Combinan los caudales y rendimientos más elevados con un nivel extremadamente bajo de unión de proteínas y extraíbles
- Ideales para la filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otros productos biológicos acuosos
- Las unidades de vacío RF y BT están disponibles como unidades de 150 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml
- Las unidades de 500 ml y 1000 ml se suministran de serie con membrana de 90 mm
- Velocidad y rendimiento de filtración mejorados para ofrecer una filtración rentable
Spécification
Spécification
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 |
| Conectores | Boquilla de manguera de conexión |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | cuello de botella de 1.77 pulg |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 18 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?