Learn More
Sartorius Unidades de filtración al vacío Sartolab™ RF/BT
Código de producto. 11781005 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Filtro de RF Sartolab
Sartolab BT
Área de filtración:
18 cm2
24 cm2
39 cm2
62 cm2
Volumen (métrico):
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
12 PCS
paquete de 12
paquete de 48
Código de producto. Tipo Área de filtración Volumen (métrico) unitSize
11781005 Filtro de RF Sartolab 39 cm2 500 mL 12 PCS
11771005 Filtro de RF Sartolab 18 cm2 150 mL 12 PCS
11711015 Sartolab BT 62 cm2 1000 mL paquete de 12
11755815 Sartolab BT 18 cm2 150 mL paquete de 48
11721015 Filtro de RF Sartolab 24 cm2 250 mL 12 PCS
11701015 Sartolab BT 39 cm2 500 mL paquete de 12
11791005 Filtro de RF Sartolab 62 cm2 1000 mL 12 PCS
7 options
Código de producto. 11781005
Marca: Sartorius 180C2E
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Filtre soluciones acuosas de forma rápida y sencilla. Las unidades de filtración al vacío Sartorius Sartolab™ RF/BT son unidades de filtro desechables y fáciles de usar. Contienen una membrana de PES de alta calidad y combinan unos caudales y rendimiento máximos con niveles extremadamente bajos de unión de proteínas y extraíbles. Disponibles en una gama de volúmenes.
Unidades de filtración de calidad, fiables y estériles
  • Las unidades de matraz receptor (RF) y parte superior de frasco (BT) contienen una membrana de PES Sartorius de alta calidad
  • Combinan los caudales y rendimientos más elevados con un nivel extremadamente bajo de unión de proteínas y extraíbles
  • Ideales para la filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otros productos biológicos acuosos
  • Las unidades de vacío RF y BT están disponibles como unidades de 150 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml
    • Las unidades de 500 ml y 1000 ml se suministran de serie con membrana de 90 mm
  • Velocidad y rendimiento de filtración mejorados para ofrecer una filtración rentable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993
Conectores Boquilla de manguera de conexión
Desechables
Para utilizar con (equipo) cuello de botella de 1.77 pulg
Material Poliestireno
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,22 μm
Esterilidad Estéril
Área de filtración 39 cm2
Para utilizar con (aplicación) Filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas
Cantidad 12/caja
Tipo Filtro de RF Sartolab
Volumen (métrico) 500 mL