Description
Unidades de filtración de calidad, fiables y estériles
- Las unidades de matraz receptor (RF) y parte superior de frasco (BT) contienen una membrana de PES Sartorius de alta calidad
- Combinan los caudales y rendimientos más elevados con un nivel extremadamente bajo de unión de proteínas y extraíbles
- Ideales para la filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otros productos biológicos acuosos
- Las unidades de vacío RF y BT están disponibles como unidades de 150 ml, 250 ml, 500 ml y 1000 ml
- Las unidades de 500 ml y 1000 ml se suministran de serie con membrana de 90 mm
- Velocidad y rendimiento de filtración mejorados para ofrecer una filtración rentable
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), ISO 10993 |
| Conectores | Boquilla de manguera de conexión |
| Desechables | Sí |
| Para utilizar con (equipo) | cuello de botella de 1.77 pulg |
| Material | Poliestireno |
| Material (membrana) | PES |
| Tamaño de poro | 0,22 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 62 cm2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Filtración de medios de cultivo de tejidos, tampones, aditivos y otras sustancias biológicas acuosas |
| Show More |