Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa no estériles con bordes hidrófobos
sin valor
129.00€ - 215.00€
Especificaciones
Color | Blanca |
---|---|
Esterilidad | No estéril |
Hidrofobicidad | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Material | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10232321
|
Sartorius
13101--50------N |
50 mm | Nitrato de celulosa | 8 μm |
206.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10002301
|
Sartorius
13106--50------N |
50 mm | Nitrato de celulosa | 0,5 μm |
206.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 21-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10717432
|
Sartorius
13101--47------N |
47 mm | Nitrato de celulosa | 8 μm |
209.00€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
11770626
|
Sartorius
13506--47------N |
47 mm | Acetato de celulosa | 0,5 μm |
215.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 05-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10113941
|
Sartorius
13106--25------N |
25 mm | Nitrato de celulosa | 0,5 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11780616
|
Sartorius
13107--25------N |
25 mm | Nitrato de celulosa | 0,2 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11730626
|
Sartorius
13107--50------N |
50 mm | Nitrato de celulosa | 0,2 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11700636
|
Sartorius
13507--47------N |
47 mm | Acetato de celulosa | 0,2 μm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
Las membranas están disponibles en tres materiales diferentes:
- Nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo
- Acetato de celulosa, un material que combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja
- Celulosa regenerada, un material que combina una excelente estabilidad química y térmica con características de adsorción muy baja
Especificaciones
Blanca | |
No estéril | |
hidrófobos |