Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa no estériles con bordes hidrófobos
sin valor
Marca: Sartorius 13107--50------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
Las membranas están disponibles en tres materiales diferentes:
- Nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo
- Acetato de celulosa, un material que combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja
- Celulosa regenerada, un material que combina una excelente estabilidad química y térmica con características de adsorción muy baja
Especificaciones
Blanca | |
0,2 μm | |
hidrófobos | |
50 mm |
Nitrato de celulosa | |
No estéril | |
100/paq. |