Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa no estériles con bordes hidrófobos
Product Code. 10232321 Shop All Sartorius Products
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Material:
Acetato de celulosa
Nitrato de celulosa
Tamaño de poro:
0,2 μm
0,45 μm
0,5 μm
8 μm
Unit Size:
paquete de 100
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Diámetro (métrico) Material Tamaño de poro unitSize
10232321 50 mm Nitrato de celulosa 8 μm paquete de 100
11730626 50 mm Nitrato de celulosa 0,2 μm paquete de 100
10002301 50 mm Nitrato de celulosa 0,45 μm paquete de 100
10717432 47 mm Nitrato de celulosa 8 μm paquete de 100
10113941 25 mm Nitrato de celulosa 0,5 μm paquete de 100
11780616 25 mm Nitrato de celulosa 0,2 μm paquete de 100
11770626 47 mm Acetato de celulosa 0,5 μm paquete de 100
11700636 47 mm Acetato de celulosa 0,2 μm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10232321 Supplier Sartorius Supplier No. 1310150N
This item is not returnable. View return policy
Los filtros de membrana no estéril están fabricados de nitrato de celulosa (éster mixto de celulosa), acetato de celulosa o celulosa regenerada. Se pueden utilizar para recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía. Elija entre membranas con rejilla o sin rejilla, con o sin borde hidrófobo.
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
Las membranas están disponibles en tres materiales diferentes:
  • Nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo
  • Acetato de celulosa, un material que combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja
  • Celulosa regenerada, un material que combina una excelente estabilidad química y térmica con características de adsorción muy baja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Tipo de filtro Filtro de membrana
Formato Disco
Material Nitrato de celulosa
Material (membrana) Nitrato de celulosa
Tamaño de poro 8 μm
Esterilidad No estéril
Hidrofobicidad hidrófobos
Cantidad 100/paq.
Tipo Filtro de membrana
Diámetro (métrico) 50 mm