Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa no estériles con bordes hidrófobos
sin valor
Marca:  Sartorius 13106--50------N
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10002301
  • 206.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 18-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
Las membranas están disponibles en tres materiales diferentes:
  • Nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo
  • Acetato de celulosa, un material que combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja
  • Celulosa regenerada, un material que combina una excelente estabilidad química y térmica con características de adsorción muy baja
Especificaciones
Especificaciones
Blanca
0,5 μm
hidrófobos
50 mm
Nitrato de celulosa
No estéril
100/paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • X100 MBNE NC EDGE W/B 0,45µ 50MM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitrocellulose