Learn More
Sartorius Filtros de membrana de acetato y nitrato de celulosa no estériles con bordes hidrófobos
sin valor
Marca:  Sartorius 13506--47------N
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11770626
  • 215.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 11-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Las membranas con borde hidrófobo se utilizan principalmente en el recuento de colonias y las pruebas de esterilidad de soluciones que contienen sustancias con características de antibióticos. El borde hidrófobo evita la penetración de cualquier sustancia inhibidora del crecimiento en la zona de pinza de la membrana ya que es una zona que no se puede enjuagar y la sustancia podría inhibir el crecimiento microbiano durante la incubación.
Las membranas están disponibles en tres materiales diferentes:
  • Nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención con altas velocidades de caudal y un crecimiento de colonias óptimo
  • Acetato de celulosa, un material que combina altas velocidades de caudal y estabilidad térmica con características de adsorción muy baja
  • Celulosa regenerada, un material que combina una excelente estabilidad química y térmica con características de adsorción muy baja
Especificaciones
Especificaciones
Blanca
0,5 μm
Para recuento de colonias; pruebas de esterilidad; recuento de partículas; microscopía
hidrófobos
Acetato de celulosa
No estéril
Negro
47 mm