Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V
For simultaneous clarification and sterile filtration of 50 mL to 1 L mammalian cell cultures in one step without centrifugation.
163.00€ - 750.00€
Especificaciones
Tipo de filtro | Diatomáceo tierra/poliestireno sin metales pesados/polietileno sin metales pesados |
---|---|
Tipo de producto | Sartoclear Dynamics&trade: Los kits de laboratorio V se han diseñado para la recolección celular de cultivos celulares de mamíferos, como CHO, HEK, hibridomas y muchos otros, con altas densidades celulares. |
Caudal | polietersulfona de 0,22 μm/alto caudal |
Contenido y almacenamiento | Ambiente |
Para utilizar con (aplicación) | cultivo/cosecha de células de mamíferos |
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen del lecho | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15955840
|
Sartorius
SDLV-1000-40C--E |
1000 ml | 12 × 1 l de unidades de filtro + 40 g filtro de ayuda | N/A | ||||||
15945840
|
Sartorius
SDLV-1000-20C--E |
1000 ml | 12 × 1 l de unidades de filtro + 20 g filtro de ayuda | N/A | ||||||
15935840
|
Sartorius
SDLV-1000-10C--2 |
1000 ml | 24 × 1 l de unidades de filtro + 10 g filtro de ayuda | N/A | ||||||
15925840
|
Sartorius
SDLV-0500-20C--E |
500 ml | 12 × 500 ml de unidades de filtro + 20 g de filtro de ayuda | N/A | ||||||
15915840
|
Sartorius
SDLV-0500-10C--2 |
500 ml | 24 × 500 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda | N/A | ||||||
15905840
|
Sartorius
SDLV-0500-05C--2 |
500 ml | 24 × 500 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda | N/A | ||||||
15995830
|
Sartorius
SDLV-0250-10C--2 |
250 ml | 24 × 250 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda | N/A | ||||||
15975830
|
Sartorius
SDLV-0150-05C--2 |
150 ml | 24 × 150 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda | N/A | ||||||
15965830
|
Sartorius
SDLV-0150-02C--E |
150 ml | 12 × 150 ml de unidades de filtro + 2 g de filtro de ayuda | N/A | ||||||
Descripción
Sartoclear Dynamics™ Lab V kits are designed for simultaneous clarification and sterile filtration of 50 mL to 1 L of mammalian cell culture broth to prepare samples for subsequent downstream processing steps, such as protein purification and concentration. The convenient kits combine pouches of filter aid for clarification and vacuum filtration units for sterile filtration.
The Sartoclear Dynamics™ Lab V Kits combine the use of a filter aid for clarification and a vacuum filtration unit with a 0.22 μm polyethersulfone membrane for sterile filtration of up to 1 L mammalian cell cultures. The ready-to-use filter aid is supplied in dust-free and gamma-irradiated pouches.
The Sartolab™ RF bottletop filters with receiver flasks, sterilized by gamma irradiation are
available in volume capacities ranging from 150 mL to 1,000 mL.
- Clarify high-density mammalian cell culture in minutes
- Out-of-the-box solution
- Fast and effortless
- No need for centrifugation
Ten kits are available to meet all your needs based on your
filtration volume and the cell density of your mammalian
cell cultures.
Especificaciones
Diatomáceo tierra/poliestireno sin metales pesados/polietileno sin metales pesados | |
polietersulfona de 0,22 μm/alto caudal | |
cultivo/cosecha de células de mamíferos |
Sartoclear Dynamics&trade: Los kits de laboratorio V se han diseñado para la recolección celular de cultivos celulares de mamíferos, como CHO, HEK, hibridomas y muchos otros, con altas densidades celulares. | |
Ambiente |