Learn More
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V Código de producto.: 15975830
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V
Código de producto. 15975830 Tienda Sartorius Productos
150 ml, 24 × 150 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda, paquete de 24
Click to view available options
Volumen del lecho:
1000 ml
150 ml
250 ml
500 ml
Cantidad:
12 × 150 ml de unidades de filtro + 2 g de filtro de ayuda
12 × 1 l de unidades de filtro + 20 g filtro de ayuda
12 × 1 l de unidades de filtro + 40 g filtro de ayuda
12 × 500 ml de unidades de filtro + 20 g de filtro de ayuda
24 × 150 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda
24 × 1 l de unidades de filtro + 10 g filtro de ayuda
24 × 250 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda
24 × 500 ml de unidades de filtro + 10 g de filtro de ayuda
24 × 500 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
Código de producto. 15975830
Marca: Sartorius SDLV015005C2
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For simultaneous clarification and sterile filtration of 50 mL to 1 L mammalian cell cultures in one step without centrifugation.
Los kits de laboratorio V Sartoclear Dynamics&trade están diseñados para la clarificación simultánea y la filtración estéril de 50 ml a 1 l de caldo de cultivo celular de mamíferos para preparar muestras para los pasos posteriores de procesamiento, como la purificación y concentración de proteínas. Los prácticos kits combinan bolsas de filtro para clarificación y unidades de filtración al vacío para filtración estéril.
Los kits de laboratorio V Sartoclear Dynamics&trade combinan el uso de un filtro de ayuda para la clarificación y una unidad de filtración al vacío con una membrana de polietersulfona de 0,22 μm para la filtración estéril de hasta 1 l de cultivos celulares de mamíferos.   El filtro listo para usar se suministra en bolsas libres de polvo e irradiadas con rayos gamma.
Los filtros para parte superior de frasco RF Sartolab&trade con matraces receptores, esterilizados mediante irradiación gamma están
disponibles en volúmenes de capacidad que van desde 150 ml hasta 1000 ml. 
  • Aclare el cultivo celular de mamíferos de alta densidad en cuestión de minutos
  • Solución específica
  • Rápido y sin esfuerzo
  • No hay necesidad de centrifugación
Diez kits están disponibles para satisfacer todas sus necesidades en función de su volumen de filtración y la densidad celular de sus cultivos de células de mamíferos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Diatomáceo tierra/poliestireno sin metales pesados/polietileno sin metales pesados
Tipo de producto Sartoclear Dynamics&trade: Los kits de laboratorio V se han diseñado para la recolección celular de cultivos celulares de mamíferos, como CHO, HEK, hibridomas y muchos otros, con altas densidades celulares.
Volumen del lecho 150 ml
Cantidad 24 × 150 ml de unidades de filtro + 5 g de filtro de ayuda
Caudal polietersulfona de 0,22 μm/alto caudal
Incluye Cada Sartoclear Dynamics&trade: El kit de laboratorio V se compone de bolsas de filtro y unidades de filtración al vacío (Sartolab&trade: RF) que se adaptan a sus necesidades. Encuentre el kit adecuado en solo dos sencillos pasos: 1. Determine el rango de volumen de la muestra que se va a filtrar. 2. Luego, haga referencia a este rango a la densidad celular de su cultivo celular
Contenido y almacenamiento Ambiente
Para utilizar con (aplicación) cultivo/cosecha de células de mamíferos
Título del producto
Sartorius Sartoclear Dynamics™: Laboratorio V >