Learn More
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2
GREENER_CHOICE
Precisión y exactitud de primera clase probadas, una larga vida útil y un diseño ergonómico
Marca:  Eppendorf 4925000049
200.00 EUR hasta el 2025-07-31
Use el código promocional "24075" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15713509
  • 225.68€ / cada uno
La promoción definitiva de equipamiento de laboratorio
Usar código promocional 24075 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
1
Gris
Pipeta de volumen fijo
0,3
Autoclavable
1
10 μl
Videos
  • Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:41
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:41
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Simple Adjustment
  • Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 1:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 1:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - A flight through the new legend
  • Eppendorf Reference 2 - The New Legend
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 3:25
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 3:25
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - The New Legend
  • Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:57
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:57
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • en (Main), selected
    Eppendorf Reference 2 - Eppendorf TrackIT
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Eppendorf Micropipetas monocanal de volumen fijo Reference™ 2 > 10 μl; G; botón de funcionamiento gris medio; para utilizar con 20 μl de puntas de pipeta.