Description
- Función de ajuste de volumen que permite alcanzar el volumen deseado en unos pocos giros rápidos.
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía.
- Pantalla de volumen con formas ampliadas de 4 dígitos
- Pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos.
- Usos reconocidos PhysioCare Concept™ Esto reduce la tensión en la mano y el brazo durante el pipeteo, mantiene el equilibrio y minimiza el esfuerzo del usuario.
- Bloqueo rápido que permite que la parte inferior resulte especialmente fácil de retirar y mantener (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml).
- El cono de punta con resorte promueve un ajuste perfecto a la punta (no disponible para pipetas de 5 y 10 ml)
- Puede esterilizarse en autoclave sin desmontaje.
Aplicaciones
- Pipeteado de líquidos
- Mezcla de líquidos.
- Carga de placas, geles y recipientes de reacción.
- Extracción en fase y eliminación de sobrenadantes.
Specifications
Specifications
| Exactitud | ±2,5% a 30 μl, ±1 % a 150 μl, ±0,6% a 300 μl |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Naranja |
| Número de canales | 8 |
| Tipo | Pipeta mecánica |
| Volumen (métrico) | De 30 a 300 μl |
| Pantalla | 4 cifras |
| Estilo de dedo | Ergonómico |
| Incluye | ep.T.I.P.S.™ Box 2.0 con 96 puntas de pipeta |
| Incrementos | 0,2 μl |