Learn More
Eppendorf™ Research™ además, pipetas mecánicas monocanal con volumen fijo
Tienda Eppendorf ProductosDescripción
- Botón de control y fuerza de funcionamiento baja del expulsor ubicados en una posición que ofrece ergonomía
- 4 dígitos; pantalla de volumen con forma de aumento; pantalla de calibración y apertura de ajuste para líquidos y volúmenes específicos ultraligeros; sistema de pistón PerfectPiston™ construido con productos químicos resistentes Fortron™; pinza de conexión rápida que permite la extracción de la parte inferior en dos pasos rápidos (no en pipetas de 10 μl). El cono de la punta con resorte favorece un ajuste ceñido a la punta. El color indica el volumen de la pipeta.
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ±1,2% |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Color | Gris |
| Para utilizar con | 20 μPunta de pipeta L |
| Número de canales | 1 |
| Tipo | Pipeta de volumen fijo |
| Volumen (métrico) | 10 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Punta de pipeta de 20 μl |
| Incluye | Cono para puntas accionado por resorte, eyector, botón de funcionamiento gris |