Learn More
Thermo Scientific™ Pipetas multicanal electrónicas E1-ClipTip™
Código de producto. 15613046
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 a 125 μL
De 0,5 a 12,5 μl
De 1 a 30 μl
De 10 a 300 μl
De 15 a 1250 μl
De 30 a 850 μl
Número de canales:
8
12
16
Puntas compatibles:
0,1 a 3 μL
0,2 a 10 μL
0,5 a 10 μL
ClipTip 1000
ClipTip 12,5
ClipTip 1250
ClipTip 200
ClipTip 300
Tamaño de la unidad:
cada uno
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de canales Puntas compatibles Tamaño de la unidad
15613046 De 15 a 1250 μl 8 ClipTip 1250 cada uno
15613036 De 0,5 a 12,5 μl 8 ClipTip 12,5 cada uno
15653036 2 a 125 μL 8 ClipTip 200 cada uno
15683036 De 10 a 300 μl 8 ClipTip 300 cada uno
15623036 De 0,5 a 12,5 μl 12 ClipTip 12,5 cada uno
15663036 2 a 125 μL 12 ClipTip 200 cada uno
15693036 De 10 a 300 μl 12 ClipTip 300 cada uno
15603046 De 30 a 850 μl 12 ClipTip 1000 cada uno
15633036 De 0,5 a 12,5 μl 16 0,1 a 3 μL cada uno
15643036 De 1 a 30 μl 16 0,5 a 10 μL cada uno
15673036 2 a 125 μL 16 0,2 a 10 μL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Código de producto. 15613046 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 4671100BT
Solicitud de oferta al por mayor
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Automatice las tareas diarias de pipeteo de microplacas de 96 y 384 pocillos con la seguridad sellada de la tecnología ClipTip en estas pipetas multicanal electrónicas, que ofrecen versatilidad y personalización.
Con una mayor versatilidad y personalización, la pipeta multicanal electrónica Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ automatiza tareas diarias en microplacas de 96 y 384 pocillos con el sellado de seguridad de la tecnología Thermo Scientific™ ClipTip™. Vuelva a disfrutar del pipeteo con una funcionalidad óptima para todas las aplicaciones y las preferencias de usuarios. La NUEVA aplicación My Pipette™ Creator permite programar E1-ClipTip desde la comodidad de su equipo.
Innovadora tecnología de interfaz de puntas de bloqueo ClipTip*
  • La punta se bloquea y sella en su sitio hasta que se expulsa: las puntas no se caen con lo que no se desperdician valiosas muestras.—
  • Sellado completo para asegurar el volumen de muestra en cada punta para una mayor exactitud y precisión.
  • Las puntas están conectadas y se expulsan con una ligera presión: elimina la frustración a la hora de colocar las puntas en la pipeta.—
My Pipette Creator revoluciona los métodos de pipeteo con una nueva era tecnológica.
  • Nueva aplicación de pipeteo basada en web con tecnología de Thermo Fisher Cloud.
  • Permite programar y compartir de manera eficaz y centralizada los protocolos entre pipetas E1-ClipTip y compañeros de trabajo.
  • Ofrece protocolos preprogramados para descargar y compartir muchos de sus kits favoritos de reactivos y protocolos de pipeteo.
  • Conecte la pipeta E1-ClipTip a la aplicación por medio de una conexión Bluetooth** o USB.
  • Acelere la colaboración y la reproducibilidad con comodidad desde su ordenador.
La pipeta E1-ClipTip le ayuda a disfrutar del pipeteo
  • La pipeta E1-ClipTip se ha diseñado para optimizar la comodidad y facilitar el uso: el sistema de expulsión electrónica de las puntas y el pipeteo accionado con el dedo índice permite que el pulgar esté relajado durante el pipeteo.
  • Dos opciones de funcionamiento: ajustes predefinidos o de matriz paso a paso con parámetros para las aplicaciones más frecuentes.
  • La función de programación le permite almacenar 30 de sus protocolos más habituales de matriz o de ajustes predefinidos con un nombre específico.
  • Conecte su pipeta E1-ClipTip con la aplicación My Pipette Creator de manera cómoda a través de una conexión Bluetooth**.
  • Los cinco perfiles diferentes de usuario ofrecen configuraciones personalizadas para varios usuarios y protocolos.
  • Con la función MyPipette™, puede personalizar la vista del menú principal organizando los iconos en el orden que prefiera o creando métodos abreviados para sus funciones de pipeteo y programas favoritos. También puede proteger los ajustes importantes de edición accidental con una contraseña.
  • La monitorización y la calibración le recuerdan cuándo se debe enviar la pipeta para mantenimiento.
  • Batería de iones de litio para un rendimiento duradero y una recarga rápida. Puede recargarla con el soporte de carga o un enchufe, usted decide.
  • 2 años de garantía tras un sencillo registro en la web.
Pipeta E1-ClipTip y puntas ClipTip para cada aplicación
  • Elija su E1-ClipTip entre un intervalo de volumen de 0,5 μl a 1250 μl:
    • Monocanales
    • Multicanales con 8, 12 o 16 canales en formatos de 96 y 384
    • Multicanales con espaciado ajustable de puntas con 6, 8 y 12 canales en formatos de 96 y 384
  • Amplia selección de puntas ClipTip:
    • Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 96 para 20, 50, 200, 300, 1000 y 1250 μl
    • Hay puntas ClipTip disponibles en formato de 384 para 12,5, 30 y 125 μl
    • Varias opciones de envasado: con filtro, estériles, no estériles, en gradillas y para recarga
* Las pipetas E1-ClipTip 12.5 y todas las pipetas 384 E1-ClipTip utilizan tecnología de ajuste a presión y sellado.
** Hay modelos Bluetooth disponibles en los siguientes países/regiones: Andorra, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, China, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, India, Irlanda, Italia, Japón, (República de) Corea, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, San Marino, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Estados Unidos y Ciudad del Vaticano. En otros países, se deben utilizar los números de catálogo sin la extensión BT.
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Todas las marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific y sus filiales a menos que se especifique lo contrario. Bluetooth™ es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Puntas compatibles ClipTip 1250
Color Turquesa
Para utilizar con ClipTip™ 1250
Modelo Bluetooth
Número de canales 8
Línea de productos E1-ClipTip
Programable Sí
Tipo Pipeta electrónica
Volumen (métrico) De 15 a 1250 μl
Incrementos 1μL