Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast GLRX1 Yeast Protein
A cDNA sequence encoding the GLRX1 Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 2365.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 850322 |
---|---|
Nombre | GLRX1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | GRX1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15989018
|
enQuireBio™
QP11990-10ug |
10 μg |
143.00€
10 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15909028
|
enQuireBio™
QP11990-50ug |
50 μg |
222.00€
50 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15999018
|
enQuireBio™
QP11990-1mg |
1 mg |
2365.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
850322 | |
Research Use Only | |
GRX1 | |
Yeast | |
His | |
Glutaredoxin solution contains 25mM Tris-HCl pH 7.5 and 0.01% Na Azide. |
GLRX1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVSQETIKHV KDLIAENEIF VASKTYCPYC HAALNTLFEK LKVPRSKVLV LQLNDMKEGA DIQAALYEIN GQRTVPNIYI NGKHIGGNDD LQELRETGEL EELLEPILAN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Yeast GLRX1 Yeast Protein