Learn More
enQuireBio™ Recombinant Yeast GLRX1 Yeast Protein
Código de producto. 15909028
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
15909028 50 μg 50 microgramos
15989018 10 μg 10 microgramos
15999018 1 mg 1 miligramo
3 options
Código de producto. 15909028
Marca: enQuireBio™ QP1199050ug
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A cDNA sequence encoding the GLRX1 Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Spezifikation
ID de gen (Entrez) 850322
Nombre GLRX1 Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GRX1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Yeast
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MVSQETIKHV KDLIAENEIF VASKTYCPYC HAALNTLFEK LKVPRSKVLV LQLNDMKEGA DIQAALYEIN GQRTVPNIYI NGKHIGGNDD LQELRETGEL EELLEPILAN
Tampón Glutaredoxin solution contains 25mM Tris-HCl pH 7.5 and 0.01% Na Azide.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.