missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Yeast GLRX1 Yeast Protein

Código de producto. 15999018
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
1 mg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15999018

Marca: enQuireBio™ QP119901mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A cDNA sequence encoding the GLRX1 Yeast was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Especificaciones

ID de gen (Entrez) 850322
Nombre GLRX1 Protein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Símbolo de gen GRX1
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Yeast
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MVSQETIKHV KDLIAENEIF VASKTYCPYC HAALNTLFEK LKVPRSKVLV LQLNDMKEGA DIQAALYEIN GQRTVPNIYI NGKHIGGNDD LQELRETGEL EELLEPILAN
Tampón Glutaredoxin solution contains 25mM Tris-HCl pH 7.5 and 0.01% Na Azide.
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado