Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Homocysteine S-methyltransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_013038.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 850664 |
Nombre | S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036461
|
enQuireBio™
QP8787-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16076461
|
enQuireBio™
QP8787-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16026461
|
enQuireBio™
QP8787-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16056461
|
enQuireBio™
QP8787-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16066461
|
enQuireBio™
QP8787-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16046461
|
enQuireBio™
QP8787-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_013038.1 | |
S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
850664 | |
Research Use Only | |
MHT1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKRIPIKELI VEHPGKVLIL DGGQGTELEN RGININSPVW SAAPFTSESF WEPSSQERKV VEEMYRDFMI AGANILMTIT YQANFQSISE NTSIKTLAAY KRFLDKIVSF TREFIGEERY LIGSIGPWAA HVSCEYTGDY GPHPENIDYY GFFKPQLENF NQNRDIDLIG FETIPNFHEL KAILSWDEDI ISKPFYIGLS VDDNSLLRDG TTLEEISVHI KGLGNKINKN LLLMGVNCVS FNQSALILKM LHEHLPGMPL LVYPNSGEIY NPKEKTWHRP TNKLDDWETT VKKFVDNGAR IIGGCCRTSP KDIAEIASAV DKYS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein