Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein
Código de producto. 16066461
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16066461 500 μg 500 microgramos
16036461 10 μg 10 microgramos
16076461 50 μg 50 microgramos
16026461 100 μg 100 microgramos
16056461 200 μg 200 microgramos
16046461 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16066461 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8787ec500ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Homocysteine S-methyltransferase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_013038.1
ID de gen (Entrez) 850664
Nombre S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein
Cantidad 500 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen MHT1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MKRIPIKELI VEHPGKVLIL DGGQGTELEN RGININSPVW SAAPFTSESF WEPSSQERKV VEEMYRDFMI AGANILMTIT YQANFQSISE NTSIKTLAAY KRFLDKIVSF TREFIGEERY LIGSIGPWAA HVSCEYTGDY GPHPENIDYY GFFKPQLENF NQNRDIDLIG FETIPNFHEL KAILSWDEDI ISKPFYIGLS VDDNSLLRDG TTLEEISVHI KGLGNKINKN LLLMGVNCVS FNQSALILKM LHEHLPGMPL LVYPNSGEIY NPKEKTWHRP TNKLDDWETT VKKFVDNGAR IIGGCCRTSP KDIAEIASAV DKYS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.