Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_013038.1 |
| ID de gen (Entrez) | 850664 |
| Nombre | S. cerevisiae Homocysteine S-methyltransferase 1 Protein |
| Cantidad | 200 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | MHT1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. cerevisiae |
| Mostrar más |