Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_011671.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 853059 |
Nombre | S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16036551
|
enQuireBio™
QP8802-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16076551
|
enQuireBio™
QP8802-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16026551
|
enQuireBio™
QP8802-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16056551
|
enQuireBio™
QP8802-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16066551
|
enQuireBio™
QP8802-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16046551
|
enQuireBio™
QP8802-ye-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_011671.3 | |
S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
853059 | |
Research Use Only | |
CYS4 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MTKSEQQADS RHNVIDLVGN TPLIALKKLP KALGIKPQIY AKLELYNPGG SIKDRIAKSM VEEAEASGRI HPSRSTLIEP TSGNTGIGLA LIGAIKGYRT IITLPEKMSN EKVSVLKALG AEIIRTPTAA AWDSPESHIG VAKKLEKEIP GAVILDQYNN MMNPEAHYFG TGREIQRQLE DLNLFDNLRA VVAGAGTGGT ISGISKYLKE QNDKIQIVGA DPFGSILAQP ENLNKTDITD YKVEGIGYDF VPQVLDRKLI DVWYKTDDKP SFKYARQLIS NEGVLVGGSS GSAFTAVVKY CEDHPELTED DVIVAIFPDS IRSYLTKFVD DEWLKKNNLW DDDVLARFDS SKLEASTTKY ADVFGNATVK DLHLKPVVSV KETAKVTDVI KILKDNGFDQ LPVLTEDGKL SGLVTLSELL RKLSINNSNN DNTIKGKYLD FKKLNNFNDV SSYNENKSGK KKFIKFDENS KLSDLNRFFE KNSSAVITDG LKPIHIVTKM DLLSYLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein