Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein
Código de producto. 16056551
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16056551
Marca: enQuireBio™ QP8802ye200ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_011671.3
ID de gen (Entrez) 853059
Nombre S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CYS4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MTKSEQQADS RHNVIDLVGN TPLIALKKLP KALGIKPQIY AKLELYNPGG SIKDRIAKSM VEEAEASGRI HPSRSTLIEP TSGNTGIGLA LIGAIKGYRT IITLPEKMSN EKVSVLKALG AEIIRTPTAA AWDSPESHIG VAKKLEKEIP GAVILDQYNN MMNPEAHYFG TGREIQRQLE DLNLFDNLRA VVAGAGTGGT ISGISKYLKE QNDKIQIVGA DPFGSILAQP ENLNKTDITD YKVEGIGYDF VPQVLDRKLI DVWYKTDDKP SFKYARQLIS NEGVLVGGSS GSAFTAVVKY CEDHPELTED DVIVAIFPDS IRSYLTKFVD DEWLKKNNLW DDDVLARFDS SKLEASTTKY ADVFGNATVK DLHLKPVVSV KETAKVTDVI KILKDNGFDQ LPVLTEDGKL SGLVTLSELL RKLSINNSNN DNTIKGKYLD FKKLNNFNDV SSYNENKSGK KKFIKFDENS KLSDLNRFFE KNSSAVITDG LKPIHIVTKM DLLSYLA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.