missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein Código de producto.: 16036551

enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein

Código de producto. 16036551
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16036551

Marca: enQuireBio™ QP8802ye10ug

Cantidad Precio
1 352.00€ / 10 microgramos
6 328.49€ / 10 microgramos

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas

Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Cystathionine beta-synthase, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_011671.3
ID de gen (Entrez) 853059
Nombre S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CYS4
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MTKSEQQADS RHNVIDLVGN TPLIALKKLP KALGIKPQIY AKLELYNPGG SIKDRIAKSM VEEAEASGRI HPSRSTLIEP TSGNTGIGLA LIGAIKGYRT IITLPEKMSN EKVSVLKALG AEIIRTPTAA AWDSPESHIG VAKKLEKEIP GAVILDQYNN MMNPEAHYFG TGREIQRQLE DLNLFDNLRA VVAGAGTGGT ISGISKYLKE QNDKIQIVGA DPFGSILAQP ENLNKTDITD YKVEGIGYDF VPQVLDRKLI DVWYKTDDKP SFKYARQLIS NEGVLVGGSS GSAFTAVVKY CEDHPELTED DVIVAIFPDS IRSYLTKFVD DEWLKKNNLW DDDVLARFDS SKLEASTTKY ADVFGNATVK DLHLKPVVSV KETAKVTDVI KILKDNGFDQ LPVLTEDGKL SGLVTLSELL RKLSINNSNN DNTIKGKYLD FKKLNNFNDV SSYNENKSGK KKFIKFDENS KLSDLNRFFE KNSSAVITDG LKPIHIVTKM DLLSYLA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Cystathionine beta-synthase Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado