Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Adenosylhomocysteinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3545.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_010961.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 856766 |
Nombre | S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016571
|
enQuireBio™
QP8805-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16056571
|
enQuireBio™
QP8805-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16006571
|
enQuireBio™
QP8805-ec-100ug |
100 μg |
1025.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16036571
|
enQuireBio™
QP8805-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16046571
|
enQuireBio™
QP8805-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16026571
|
enQuireBio™
QP8805-ec-1mg |
1 mg |
3545.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
NP_010961.3 | |
S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. cerevisiae | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
856766 | |
Research Use Only | |
SAH1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSAPAQNYKI ADISLAAFGR KEIELAEHEM PGLMAIRKAY GDVQPLKGAR IAGCLHMTIQ TAVLIETLVA LGAEVTWSSC NIYSTQDHAA AAIAASGVPV FAWKGETEEE YLWCIEQQLF AFKDNKKLNL ILDDGGDLTT LVHEKHPEML EDCFGLSEET TTGVHHLYRM VKEGKLKVPA INVNDSVTKS KFDNLYGCRE SLVDGIKRAT DVMLAGKVAV VAGYGDVGKG CAAALRGMGA RVLVTEIDPI NALQAAMEGY QVVTMEDASH IGQVFVTTTG CRDIINGEHF INMPEDAIVC NIGHFDIEID VAWLKANAKE CINIKPQVDR YLLSSGRHVI LLANGRLVNL GCATGHSSFV MSCSFSNQVL AQIALFKSND KSFREKHIEF QKTGPFEVGV HVLPKILDEA VAKFHLGNLG VRLTKLSKVQ SEYLGIPEEG PFKADHYR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein