missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_010961.3 |
| ID de gen (Entrez) | 856766 |
| Nombre | S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | SAH1 |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | S. cerevisiae |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?