Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein
Código de producto. 16056571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16056571 50 μg 50 microgramos
16016571 10 μg 10 microgramos
16006571 100 μg 100 microgramos
16036571 200 μg 200 microgramos
16046571 500 μg 500 microgramos
16026571 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16056571 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP8805ec50ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Saccharomyces cerevisiae (strain ATCC 204508 / S288c) (Baker's yeast) Adenosylhomocysteinase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_010961.3
ID de gen (Entrez) 856766
Nombre S. cerevisiae Adenosylhomocysteinase Protein
Cantidad 50 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen SAH1
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. cerevisiae
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSAPAQNYKI ADISLAAFGR KEIELAEHEM PGLMAIRKAY GDVQPLKGAR IAGCLHMTIQ TAVLIETLVA LGAEVTWSSC NIYSTQDHAA AAIAASGVPV FAWKGETEEE YLWCIEQQLF AFKDNKKLNL ILDDGGDLTT LVHEKHPEML EDCFGLSEET TTGVHHLYRM VKEGKLKVPA INVNDSVTKS KFDNLYGCRE SLVDGIKRAT DVMLAGKVAV VAGYGDVGKG CAAALRGMGA RVLVTEIDPI NALQAAMEGY QVVTMEDASH IGQVFVTTTG CRDIINGEHF INMPEDAIVC NIGHFDIEID VAWLKANAKE CINIKPQVDR YLLSSGRHVI LLANGRLVNL GCATGHSSFV MSCSFSNQVL AQIALFKSND KSFREKHIEF QKTGPFEVGV HVLPKILDEA VAKFHLGNLG VRLTKLSKVQ SEYLGIPEEG PFKADHYR
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.