Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Prostatic Acid Phosphatase / ACPP, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 4240.00€
Especificaciones
Número de acceso | WP_000426914.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 31213993 |
Nombre | S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16033130
|
enQuireBio™
QP6412-ye-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
16073130
|
enQuireBio™
QP6412-ye-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
16023130
|
enQuireBio™
QP6412-ye-100ug |
100 μg |
1145.00€
100 microgramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16053130
|
enQuireBio™
QP6412-ye-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
16063130
|
enQuireBio™
QP6412-ye-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
16043130
|
enQuireBio™
QP6412-ye-1mg |
1 mg |
4240.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
WP_000426914.1 | |
S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
S. aureus | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
31213993 | |
Research Use Only | |
acpP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MENFDKVKDI IVDRLGVDAD KVTEDASFKD DLGADSLDIA ELVMELEDEF GTEIPDEEAE KINTVGDAVK FINSLEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein