missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein Código de producto.: 16033130

enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein

Código de producto. 16033130
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16033130

Marca: enQuireBio™ QP6412ye10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Staphylococcus aureus (strain Mu50 / ATCC 700699) Prostatic Acid Phosphatase / ACPP, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso WP_000426914.1
ID de gen (Entrez) 31213993
Nombre S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen acpP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada S. aureus
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MENFDKVKDI IVDRLGVDAD KVTEDASFKD DLGADSLDIA ELVMELEDEF GTEIPDEEAE KINTVGDAVK FINSLEK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant S. aureus Prostatic Acid Phosphatase / ACPP Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado